Merck
CIAH9917A411
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 257,03
100 MG
€ 358,20
250 MG
€ 486,00
1 G
€ 1.064,30
Lieferanten-SKU: CS-0231177-50MG
€ 257,03
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 257,03
100 MG
€ 358,20
250 MG
€ 486,00
1 G
€ 1.064,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CS-0231177-50MG
€ 257,03
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c8-5-1-2-6(9-3-5)12-4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChIKey
RRKHLHRDNNAYJU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/79674-59-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0231177.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)