Merck
CIAH991795DF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-bromothiophen-3-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.51
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H4BrNS.ClH/c5-4-3(6)1-2-7-4;/h1-2H,6H2;1H
InChIKey
HRYISADWWHSQPA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature, keep dry and cool
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1803590-15-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0021991.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)