Merck
CIAH98B92E70
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl(S)-(1-hydroxypent-4-yn-2-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-3-butynylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-5-6-8(7-12)11-9(13)14-10(2,3)4/h1,8,12H,6-7H2,2-4H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
InChIKey
AMHAWCRGUQTPAH-QMMMGPOBSA-N
Lagertemp.
4C, protect from light
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid-Liquid Mixture
Product Link
https://www.chemscene.com/763122-73-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0170794.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)