Merck
CIAH98B928B3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-phenylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.35
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 4-phenyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-11-9-16(10-12-17)13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,9-12H2,1-3H3
InChIKey
ALIYGTDWTPWSDQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/77278-63-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0039083.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)