Merck
CIAH98ABF66A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Bromo-8-fluoroisoquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
300.7+-22.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
4-bromo-8-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-8-5-12-4-7-6(8)2-1-3-9(7)11/h1-5H
InChIKey
UHILZFOAYBIJLR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1404367-17-4.html
Boiling point
300.7+-22.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0186964.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)