Merck
CIAH987F42D3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Benzyl (2,2-dimethoxyethyl)(methyl)carbamate
Größe auswählen
250 MG
€ 116,45
1 G
€ 171,83
5 G
€ 393,35
10 G
€ 658,53
Lieferanten-SKU: CS-0369811-250MG
€ 116,45
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 116,45
1 G
€ 171,83
5 G
€ 393,35
10 G
€ 658,53
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.3
Lieferanten-SKU: CS-0369811-250MG
€ 116,45
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
344.4+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
benzyl (2,2-dimethoxyethyl)(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19NO4/c1-14(9-12(16-2)17-3)13(15)18-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
InChIKey
HEBMMQSGJYUMAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1355573-66-8.html
Boiling point
344.4+-42.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0369811.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)