Merck
CIAH987F3E2A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-5-methoxypyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-amino-5-methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-3-2-8-4(6(10)11)5(7)9-3/h2H,1H3,(H2,7,9)(H,10,11)
InChIKey
CCGLSSORNWHIHI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1262860-66-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0199608.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)