Merck
CIAH987EDE08
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)hydrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylhydrazine
Inchi Code
1S/C5H12N2O/c6-7-5-1-3-8-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
InChIKey
CMXVPHSHKFQSHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/116312-69-7.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)