Merck
CIAH987EDC45
ChemScene LLC (Preferred Partner)
P-Chlorophenyl methyl sulfoxide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
142-144 C at 6 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
47-48 C
Iupac Name
1-chloro-4-(methylsulfinyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7ClOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChIKey
UBDUBBTYCRJUHW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/934-73-6.html
Boiling point
142-144 C at 6 mmHg
Melting Point
47-48 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0208117.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)