Merck
CIAH987EDA0C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Dichlorodihexylsilane
Größe auswählen
5 G
€ 143,07
10 G
€ 201,65
25 G
€ 350,75
Lieferanten-SKU: CS-0168456-5G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 143,07
10 G
€ 201,65
25 G
€ 350,75
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CS-0168456-5G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
dichloro(dihexyl)silane
Inchi Code
1S/C12H26Cl2Si/c1-3-5-7-9-11-15(13,14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
NRAYZPGATNMOSB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/18204-93-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)