Merck
CIAH987ED89D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 4-bromo-6-methylpicolinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4-bromo-6-methylpicolinate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-3-13-9(12)8-5-7(10)4-6(2)11-8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
AAPPRTUAEBBJOZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/947179-03-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0157934.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)