Merck
CIAH987ECF6B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Tris(dibenzylideneacetone)platinum(0)
Größe auswählen
100 MG
€ 116,45
250 MG
€ 139,88
Lieferanten-SKU: CS-0111349-100MG
€ 116,45
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 116,45
250 MG
€ 139,88
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
988.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CS-0111349-100MG
€ 116,45
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Inchi Code
1S/3C17H14O.6CH3.Pt/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;;;;;;/h3*1-14H;6*1H3;/b3*13-11+,14-12+;;;;;;;
InChIKey
VNCFXMDURSTJPK-IQOIOTIOSA-N
Lagertemp.
-20C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/11072-92-7.html
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0111349.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)