Merck
CH6447916643
Chem Impex International, Inc.
Glycine 4-methoxy-b-naphthylamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.73
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-N-(4-methoxy-2-naphthyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2O2.ClH/c1-17-12-7-10(15-13(16)8-14)6-9-4-2-3-5-11(9)12;/h2-7H,8,14H2,1H3,(H,15,16);1H
InChIKey
OPTGKLWGIASWQF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/0/3974
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/0/3974
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)