Merck
CH6371383255
Chem Impex International, Inc.
2-(2-Chlorophenyl)thiazole-4-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNOS/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-12-7(5-13)6-14-10/h1-6H
InChIKey
OAOWVDLRNRMAQK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
97%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-2-chlorophenyl-thiazole-4-carbaldehyde/9628?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-2-chlorophenyl-thiazole-4-carbaldehyde/9628?cid=0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)