Merck
C12H774CD815
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-2-methyl-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
Größe auswählen
500 MG
€ 437,01
1 G
€ 603,15
2.5 G
€ 1.146,30
Lieferanten-SKU: BB20-3433B-500MG
€ 437,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 437,01
1 G
€ 603,15
2.5 G
€ 1.146,30
About This Item
Molekulargewicht:
269.1
Lieferanten-SKU: BB20-3433B-500MG
€ 437,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-5-12-8-4-6(10(14)15-2)3-7(11)9(8)13-5/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
SIJZVASUNWXDEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10613
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10613
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)