Merck
C12H42134FBD
Chemcia Scientific, LLC
4-Iodo-2-methoxy-6-nitro-phenylamine
Größe auswählen
500 MG
€ 360,33
1 G
€ 488,13
2.5 G
€ 922,65
5 G
€ 1.529,70
Lieferanten-SKU: BB20-3945-500MG
€ 360,33
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 360,33
1 G
€ 488,13
2.5 G
€ 922,65
5 G
€ 1.529,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.05
Lieferanten-SKU: BB20-3945-500MG
€ 360,33
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-iodo-2-methoxy-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7IN2O3/c1-13-6-3-4(8)2-5(7(6)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
InChIKey
VKEADNFWTIBIQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Red Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11285
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11285
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)