Wichtige Dokumente
C12H316CF358
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-6-chloro-3,4-difluoro-phenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CC00-9853-250MG
€ 347,55
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CC00-9853-250MG
€ 347,55
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-3,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2O/c7-4-5(10)3(9)1-2(8)6(4)11/h1,11H
InChIKey
TWFKZHJHAFTQHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)