Wichtige Dokumente
C12H316CF274
Chemcia Scientific, LLC
3-Chloro-2-methoxymethoxy-benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CC00-9727-500MG
€ 264,48
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CC00-9727-500MG
€ 264,48
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-chloro-2-(methoxymethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2/c1-12-6-13-9-7(5-11)3-2-4-8(9)10/h2-4H,6H2,1H3
InChIKey
OSOCTYCXXJECRW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7671
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)