Merck
C12H316CF128
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-methoxy-nicotinic acid methyl ester
Größe auswählen
250 MG
€ 379,50
1 G
€ 775,68
2.5 G
€ 1.529,70
5 G
€ 2.609,61
Lieferanten-SKU: CC00-9620-250MG
€ 379,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 379,50
1 G
€ 775,68
2.5 G
€ 1.529,70
5 G
€ 2.609,61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CC00-9620-250MG
€ 379,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-4-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-12-5-3-4-10-7(9)6(5)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10)
InChIKey
VIEWQOMIQYTQEN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6726
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6726
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)