Merck
C12H316CEFC5
Chemcia Scientific, LLC
N-(3-Iodo-4-methyl-phenyl)-acetamide
Größe auswählen
1 G
€ 309,21
5 G
€ 877,92
Lieferanten-SKU: BB20-6460-1G
€ 309,21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 309,21
5 G
€ 877,92
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB20-6460-1G
€ 309,21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-iodo-4-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10INO/c1-6-3-4-8(5-9(6)10)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
XAXJYEGBAUJIOO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5754
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5754
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)