Wichtige Dokumente
C12H316CEE9A
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloromethyl-benzooxazol-5-ylamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CC00-2876-250MG
€ 270,87
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CC00-2876-250MG
€ 270,87
Iupac Name
2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-4-8-11-6-3-5(10)1-2-7(6)12-8/h1-3H,4,10H2
InChIKey
RNDNJFRTXVPYJH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5149
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)