Merck
C12H316CED33
Chemcia Scientific, LLC
(8-Chloro-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
Größe auswählen
500 MG
€ 437,01
1 G
€ 635,10
5 G
€ 1.785,30
Lieferanten-SKU: CC00-6913-500MG
€ 437,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 437,01
1 G
€ 635,10
5 G
€ 1.785,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CC00-6913-500MG
€ 437,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(8-chloro-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c1-6-2-8(10)9-11-7(5-13)4-12(9)3-6/h2-4,13H,5H2,1H3
InChIKey
HHPUDWNDUJAQGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Grey Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4304
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4304
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)