Wichtige Dokumente
C12H316CECF9
Chemcia Scientific, LLC
6-Amino-3-iodo-2-methyl-benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CC00-2674-500MG
€ 283,65
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CC00-2674-500MG
€ 283,65
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-amino-3-iodo-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-4-5(9)2-3-6(10)7(4)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
NWUJRNVBMONXGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4163
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)