Merck
C12H316CEB7C
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Größe auswählen
1 G
€ 85,56
Lieferanten-SKU: CC00-5489B-1G
€ 85,56
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 85,56
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CC00-5489B-1G
€ 85,56
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-bromo-2H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-6-7(4-5)11-12-8(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
NXMJEXMODINMIJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3469
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3469
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)