Wichtige Dokumente
C12H316CE531
Chemcia Scientific, LLC
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[3,4-c]pyridazin-3(2H)-one hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CC00-1733A-100MG
€ 635,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CC00-1733A-100MG
€ 635,10
Iupac Name
1,5,6,7-tetrahydropyrido[3,4-c]pyridazin-3(2H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.ClH/c11-7-3-5-1-2-8-4-6(5)9-10-7;/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11);1H
InChIKey
ZMUZPUHKDDKEDJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)