Merck
C12H316CE3A6
Chemcia Scientific, LLC
1-(4-Chloro-2-nitro-phenyl)-propan-2-one
Größe auswählen
1 G
€ 251,70
5 G
€ 730,95
10 G
€ 1.203,81
Lieferanten-SKU: CC00-1282-1G
€ 251,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 251,70
5 G
€ 730,95
10 G
€ 1.203,81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CC00-1282-1G
€ 251,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-chloro-2-nitrophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3/c1-6(12)4-7-2-3-8(10)5-9(7)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
InChIKey
FFKZZFYNPRVOMB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brownish Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=531
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=531
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)