Merck
CH4H53DF6BD7
ChemBridge Corporation
rel-(3aS,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrol-2(1H)-one dihydrochloride
About This Item
Molekulargewicht:
199.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(3aS,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrol-2(1H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.2ClH/c9-6-1-4-2-7-3-5(4)8-6;;/h4-5,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-,5+;;/m0../s1
InChIKey
DROICGFRNLABFP-YAQRUTEZSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110412
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110412_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)