Wichtige Dokumente
CH4H30324F01
ChemBridge Corporation
[(4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methyl]amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4065120-250MG
€ 298,99
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4065120-250MG
€ 298,99
Iupac Name
(4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-3-2-4-12-9(7)8(5-10)6-11-12/h2-4,6H,5,10H2,1H3
InChIKey
WGFNFPALXWYBHC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4065120_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)