Merck
CH4H03CD9AD6
ChemBridge Corporation
[(3-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-6-yl)methyl]amine dihydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 229,97
1 G
€ 391,00
5 G
€ 1.381,45
10 G
€ 2.208,32
Lieferanten-SKU: 4054910-250MG
€ 229,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 229,97
1 G
€ 391,00
5 G
€ 1.381,45
10 G
€ 2.208,32
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4054910-250MG
€ 229,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(3-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-6-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c1-5-9-10-7-2-6(3-8)4-11(5)7;;/h6H,2-4,8H2,1H3;2*1H
InChIKey
UBUJZZOGYVDHPD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4054910
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4054910_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)