Wichtige Dokumente
CH4979588746
ChemBridge Corporation
3-[3-(1H-imidazol-1-yl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 9010845-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 9010845-1G
€ 125,18
Iupac Name
3-[3-(1H-imidazol-1-yl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2O2.ClH/c16-10-12-3-1-4-13(9-12)17-8-2-6-15-7-5-14-11-15;/h1,3-5,7,9-11H,2,6,8H2;1H
InChIKey
VPSBFCMPSCEZJD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9010845_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)