Wichtige Dokumente
CH4458379420
ChemBridge Corporation
2-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4400280-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4400280-1G
€ 125,18
Iupac Name
2-(4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-6(11(15)16)9-7-4-2-3-5-8(7)10(14)13-12-9/h2-5,12H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
PSFAVCMHYBLEKM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4400280_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)