Wichtige Dokumente
CH4458379370
ChemBridge Corporation
2-hydrazino-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4045160-1G
€ 91,95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4045160-1G
€ 91,95
Iupac Name
2-hydrazineyl-4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9F3N4/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-16-10(17-9)18-15/h1-6H,15H2,(H,16,17,18)
InChIKey
XSYKWRVOVGOZMK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045160_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)