Merck
CH4445001613
ChemBridge Corporation
tert-butyl rel-(1R,2S,6R,7S)-4,10-diazatricyclo[5.2.1.0~2,6~]decane-10-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 298,99
1 G
€ 481,74
5 G
€ 1.746,96
10 G
€ 2.801,31
Lieferanten-SKU: 4039359-250MG
€ 298,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 298,99
1 G
€ 481,74
5 G
€ 1.746,96
10 G
€ 2.801,31
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.79
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4039359-250MG
€ 298,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3aR,4S,7R,7aS)-octahydro-1H-4,7-epiminoisoindole-8-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H22N2O2.ClH/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-4-5-11(15)9-7-14-6-8(9)10;/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-,9+,10-,11+;
InChIKey
QTYQKJYMWUVRFQ-NIQYDHDSSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4039359
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4039359_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)