Merck
CH4428741668
ChemBridge Corporation
(1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c8-5-4-1-3(7-5)2-6-4/h3-4,6H,1-2H2,(H,7,8)/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
QNXBWPAFCHPJMM-IMJSIDKUSA-N
Lagertemp.
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4082172
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4082172_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)