Merck
CH4424851956
ChemBridge Corporation
N-benzyl-3-(4-methoxyphenoxy)-1-propanamine hydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 256,81
5 G
€ 847,25
Lieferanten-SKU: 7012082-1G
€ 256,81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 256,81
5 G
€ 847,25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.82
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7012082-1G
€ 256,81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-benzyl-3-(4-methoxyphenoxy)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21NO2.ClH/c1-19-16-8-10-17(11-9-16)20-13-5-12-18-14-15-6-3-2-4-7-15;/h2-4,6-11,18H,5,12-14H2,1H3;1H
InChIKey
IFJWQTQMMCYINL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7012082
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7012082_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)