Wichtige Dokumente
CH4424851615
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)(2-methylbenzyl)amine hydrobromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5549859-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5549859-1G
€ 125,18
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(2-methylbenzyl)amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C16H17NO2.BrH/c1-12-4-2-3-5-14(12)10-17-9-13-6-7-15-16(8-13)19-11-18-15;/h2-8,17H,9-11H2,1H3;1H
InChIKey
BQFFLRYDHIRXJN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5549859_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)