Wichtige Dokumente
CH4424851405
ChemBridge Corporation
2-(chloromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5107403-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5107403-1G
€ 125,18
Iupac Name
2-(chloromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12ClN3S.2ClH/c12-5-8-14-10(13)9-6-3-1-2-4-7(6)16-11(9)15-8;;/h1-5H2,(H2,13,14,15);2*1H
InChIKey
GKCWQCVDOKEWJO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5107403_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)