Merck
CH4424851198
ChemBridge Corporation
{[1-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]methyl}amine dihydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 391,00
Lieferanten-SKU: 4102178-1G
€ 391,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 391,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4102178-1G
€ 391,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c12-10-11(6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-13;;/h1-10,12H2;2*1H
InChIKey
PPHDOEQPQQELPN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102178
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102178_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)