Merck
CH4424848184
ChemBridge Corporation
rac-(1R,5S,6R)-2-oxabicyclo[3.2.0]hept-6-ylamine hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 229,97
1 G
€ 391,00
5 G
€ 1.116,91
10 G
€ 1.778,91
Lieferanten-SKU: 4052897-250MG
€ 229,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 229,97
1 G
€ 391,00
5 G
€ 1.116,91
10 G
€ 1.778,91
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4052897-250MG
€ 229,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S,6R)-2-oxabicyclo[3.2.0]heptan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-6-4(5)1-2-8-6;/h4-6H,1-3,7H2;1H/t4-,5+,6+;/m0./s1
InChIKey
VQJOQEOPGZUGMT-FPKZOZHISA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4052897
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4052897_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)