Merck
CH4424847024
ChemBridge Corporation
[trans-4-(4-morpholinyl)tetrahydro-3-furanyl]amine dihydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 229,97
5 G
€ 1.381,45
Lieferanten-SKU: 4033962-250MG
€ 229,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 229,97
5 G
€ 1.381,45
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4033962-250MG
€ 229,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3R,4R)-4-morpholinotetrahydrofuran-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2ClH/c9-7-5-12-6-8(7)10-1-3-11-4-2-10;;/h7-8H,1-6,9H2;2*1H/t7-,8-;;/m0../s1
InChIKey
FIAGLSZSPSHYBD-FOMWZSOGSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033962
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033962_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)