Wichtige Dokumente
CH4424846853
ChemBridge Corporation
N~1~-(4-bromo-2-fluorophenyl)glycinamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4029071-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4029071-1G
€ 125,18
Iupac Name
2-amino-N-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8BrFN2O.ClH/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)12-8(13)4-11;/h1-3H,4,11H2,(H,12,13);1H
InChIKey
XOCYKITZFXRANF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029071_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)