Merck
CH4424846677
ChemBridge Corporation
N,4-dimethyl-2-pentanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.68
MDL-Nummer:
Iupac Name
N,4-dimethyl-2-pentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N.ClH/c1-6(2)5-7(3)8-4;/h6-8H,5H2,1-4H3;1H
InChIKey
NQCHZRLKMRRDRG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027376
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027376_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)