Wichtige Dokumente
CH4424846649
ChemBridge Corporation
{[1-(2-methylphenyl)-3-pyrrolidinyl]methyl}amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4027142-1G
€ 91,95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4027142-1G
€ 91,95
Iupac Name
[1-(2-methylphenyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.ClH/c1-10-4-2-3-5-12(10)14-7-6-11(8-13)9-14;/h2-5,11H,6-9,13H2,1H3;1H
InChIKey
WSBKDBCMEAXRAF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027142_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)