Wichtige Dokumente
CH4424846107
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)hydrazine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4014997-250MG
€ 229,97
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4014997-250MG
€ 229,97
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-10-4-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7;/h1-3,10H,4-5,9H2;1H
InChIKey
VFAMYTFEDMWKGQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014997_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)