Merck
CH4424845138
ChemBridge Corporation
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 298,99
1 G
€ 481,74
5 G
€ 1.746,96
10 G
€ 2.801,31
Lieferanten-SKU: 4002495-250MG
€ 298,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 298,99
1 G
€ 481,74
5 G
€ 1.746,96
10 G
€ 2.801,31
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4002495-250MG
€ 298,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S.ClH/c1-4-2-9-5(6(10)11)3-12-7(9)8-4;/h2-3H,1H3,(H,10,11);1H
InChIKey
WURASFZEWMWKID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002495
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002495_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)