Wichtige Dokumente
CH4424844892
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(1H-pyrazol-5-yl)methanamine oxalate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 2102295-250MG
€ 229,97
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 2102295-250MG
€ 229,97
Iupac Name
N-methyl-1-(1H-pyrazol-5-yl)methanamine oxalate
Inchi Code
1S/C5H9N3.C2H2O4/c1-6-4-5-2-3-7-8-5;3-1(4)2(5)6/h2-3,6H,4H2,1H3,(H,7,8);(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
XWDPGFMQPUNZIA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/2102295_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)