Merck
CH4415172740
ChemBridge Corporation
(5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-3-ylmethyl)amine dihydrobromide
Größe auswählen
250 MG
€ 199,30
1 G
€ 320,71
5 G
€ 1.100,29
10 G
€ 1.750,79
Lieferanten-SKU: 4087803-250MG
€ 199,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 199,30
1 G
€ 320,71
5 G
€ 1.100,29
10 G
€ 1.750,79
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4087803-250MG
€ 199,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5,6-dihydroimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methanamine dihydrobromide
Inchi Code
1S/C6H9N3S.2BrH/c7-3-5-4-10-6-8-1-2-9(5)6;;/h4H,1-3,7H2;2*1H
InChIKey
CWUGRPXDDPYKFA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
2HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087803
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087803_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)