Merck
CH4411837370
ChemBridge Corporation
3-bromo-5-ethyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Größe auswählen
250 MG
€ 177,58
1 G
€ 256,81
Lieferanten-SKU: 4085378-250MG
€ 177,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 177,58
1 G
€ 256,81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4085378-250MG
€ 177,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-ethyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C5H8BrN3/c1-3-4-7-5(6)8-9(4)2/h3H2,1-2H3
InChIKey
HXMMLGNJMQMZLK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4085378
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085378_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)