Merck
CH4375444659
ChemBridge Corporation
4-chloro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
Größe auswählen
1 G
€ 125,18
5 G
€ 318,16
Lieferanten-SKU: 4045153-1G
€ 125,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 125,18
5 G
€ 318,16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4045153-1G
€ 125,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c1-11(2)9(13)6-3-4-7(10)8(5-6)12(14)15/h3-5H,1-2H3
InChIKey
RIOXTSMUEXTUSK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045153
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045153_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)