Wichtige Dokumente
CH4321848731
ChemBridge Corporation
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4043432-1G
€ 91,95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4043432-1G
€ 91,95
Iupac Name
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
ZFGBIFTUNFGCQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043432_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)